Merck
660647
Sigma-Aldrich
2,3,5-三氟吡啶-4-羧酸
97%
别名:
2,3,5-三氟异烟酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H2F3NO2
分子量:
177.08
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
97%
表单
solid
mp
106-111 °C
官能团
carboxylic acid
fluoro
SMILES字符串
OC(=O)c1c(F)cnc(F)c1F
InChI
1S/C6H2F3NO2/c7-2-1-10-5(9)4(8)3(2)6(11)12/h1H,(H,11,12)
InChI key
UKLNELOJJKZMLJ-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)