Merck
659320
Sigma-Aldrich
3-碘-4-硝基甲苯
97%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$163.00
25 G
$590.00
$163.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$163.00
25 G
$590.00
About This Item
线性分子式:
O2NC6H3(I)CH3
CAS号:
分子量:
263.03
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$163.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
97%
折射率
n20/D 1.637
沸点
295 °C
密度
1.862 g/mL at 25 °C
官能团
iodo
nitro
SMILES字符串
Cc1ccc(c(I)c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6INO2/c1-5-2-3-7(9(10)11)6(8)4-5/h2-4H,1H3
InChI key
DJDSQNLIZRLTHJ-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation markEnvironment
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
>230.0 °F - closed cup
闪点(°C)
> 110 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)