Merck
659312
Sigma-Aldrich
4-溴-3-碘甲苯
97%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$149.00
$149.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$149.00
About This Item
线性分子式:
BrC6H3(I)CH3
分子量:
296.93
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$149.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
97%
折射率
n20/D 1.646
密度
2.084 g/mL at 25 °C
官能团
bromo
iodo
SMILES字符串
Cc1ccc(Br)c(I)c1
InChI
1S/C7H6BrI/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4H,1H3
InChI key
FLOUOTRVXNQGKP-UHFFFAOYSA-N
象形图
Skull and crossbones
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
闪点(°F)
>230.0 °F - closed cup
闪点(°C)
> 110 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)