Merck
658553
Sigma-Aldrich
5-(4-氯苯基)噁唑-2-丙酸
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H10ClNO3
CAS号:
分子量:
251.67
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
145-149 °C
官能基
carboxylic acid
chloro
SMILES 字串
OC(=O)CCc1ncc(o1)-c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C12H10ClNO3/c13-9-3-1-8(2-4-9)10-7-14-11(17-10)5-6-12(15)16/h1-4,7H,5-6H2,(H,15,16)
InChI 密鑰
XKDNEJYXLSVRMO-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)