Merck
657794
Sigma-Aldrich
N-Boc-DL-2-氨基-1-己醇
90%
别名:
(1-(羟甲基)戊基)氨基甲酸叔丁酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H23NO3
分子量:
217.31
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
90%
折射率
n20/D 1.450
沸点
135 °C/0.3 mmHg
密度
1.178 g/mL at 25 °C
SMILES字符串
CCCCC(CO)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H23NO3/c1-5-6-7-9(8-13)12-10(14)15-11(2,3)4/h9,13H,5-8H2,1-4H3,(H,12,14)
InChI key
KCKPPJXOWKJHDP-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
>230.0 °F - closed cup
闪点(°C)
> 110 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)