Merck
656755
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1-(1-萘基)乙胺盐酸盐
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H14ClN
CAS号:
分子量:
207.70
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
光學活性
[α]/D −5.2±2°, c = 1 in methanol
mp
253-257 °C (lit.)
SMILES 字串
Cl.C[C@@H](N)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H13N.ClH/c1-9(13)11-8-4-6-10-5-2-3-7-12(10)11;/h2-9H,13H2,1H3;1H/t9-;/m1./s1
InChI 密鑰
ZTNKTVBJMXQOBQ-SBSPUUFOSA-N
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)