Merck
65659
Sigma-Aldrich
12-(甲氨基)十二烷酸
≥98.0% (NT)
别名:
12-(甲氨基)月桂酸
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$550.00
$550.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$550.00
About This Item
线性分子式:
CH3NH(CH2)11COOH
CAS号:
分子量:
229.36
Beilstein:
6123408
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$550.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
≥98.0% (NT)
表单
solid
反应适用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
139-143 °C
溶解性
methanol: 50 mg/mL, clear
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
CNCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C13H27NO2/c1-14-12-10-8-6-4-2-3-5-7-9-11-13(15)16/h14H,2-12H2,1H3,(H,15,16)
InChI key
XTXRYZLZPWMJBM-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)