Merck
655902
Sigma-Aldrich
4-氨基-3-氯苯甲酸甲酯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2NC6H3(Cl)CO2CH3
CAS号:
分子量:
185.61
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
107-111 °C
SMILES 字串
COC(=O)c1ccc(N)c(Cl)c1
InChI
1S/C8H8ClNO2/c1-12-8(11)5-2-3-7(10)6(9)4-5/h2-4H,10H2,1H3
InChI 密鑰
WKVJBYKFGNVWLM-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves