Merck
655015
Sigma-Aldrich
1-(2-溴乙基)-2-氯苯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClC6H4CH2CH2Br
CAS号:
分子量:
219.51
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
折射率
n20/D 1.5707 (lit.)
bp
110-112 °C/10 mmHg
密度
1.4569 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
chloro
SMILES 字串
Clc1ccccc1CCBr
InChI
1S/C8H8BrCl/c9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10/h1-4H,5-6H2
InChI 密鑰
AECBVDLERUETKG-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
>230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 110 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)