Merck
652024
Sigma-Aldrich
4-羟基苯乙基溴
96%
别名:
2-(4-羟基苯基)-1-溴乙烷, 4-(2-溴乙基)苯酚, 4-羟基-1-(2-溴乙基)苯
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$74.60
10 G
$565.00
$74.60
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$74.60
10 G
$565.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H9BrO
CAS号:
分子量:
201.06
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$74.60
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
96%
表单
solid
mp
88-92 °C (lit.)
官能团
bromo
SMILES字符串
Oc1ccc(CCBr)cc1
InChI
1S/C8H9BrO/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4,10H,5-6H2
InChI key
DYYVTFCYVZEQDG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Richard Hammerl et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 65(15), 3230-3241 (2017-04-07)
A novel differential off-line LC-NMR approach (DOLC-NMR) was developed to capture and quantify nutrient-induced metabolome alterations in Saccharomyces cerevisiae. Off-line coupling of HPLC separation and