Merck
653950
Sigma-Aldrich
反式-6-氯-1-己烯-1-基硼酸频哪醇酯
96%
别名:
(E)-6-氯-1-己烯基硼酸频哪醇酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H22BClO2
分子量:
244.57
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
如需咨询该产品653950,请联系默克当地办事处或经销商。 联系技术服务部门
化驗
96%
mp
38-42 °C (lit.)
SMILES 字串
CC1(C)OB(OC1(C)C)\C=C\CCCCCl
InChI
1S/C12H22BClO2/c1-11(2)12(3,4)16-13(15-11)9-7-5-6-8-10-14/h7,9H,5-6,8,10H2,1-4H3/b9-7+
InChI 密鑰
FNDLLXXDZTUGLB-VQHVLOKHSA-N
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)