Merck
65373
Sigma-Aldrich
4-甲氧基-2,3,6-三甲基苯磺酰氯
≥95.0% (HPLC)
别名:
Mtr chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H13ClO3S
CAS号:
分子量:
248.73
Beilstein:
4867665
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
产品名称
4-甲氧基-2,3,6-三甲基苯磺酰氯, ≥95.0% (HPLC)
方案
≥95.0% (HPLC)
组成
sulfur content, 12.2-13.5%
mp
57-61 °C
应用
peptide synthesis
运输
wet ice
储存温度
−20°C
SMILES字符串
COc1cc(C)c(c(C)c1C)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C10H13ClO3S/c1-6-5-9(14-4)7(2)8(3)10(6)15(11,12)13/h5H,1-4H3
InChI key
DWLYVEYCCPEHLX-UHFFFAOYSA-N
其他说明
用于胺类尤其是精氨酸中 ω-胺的基团保护试剂[1]
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
M. Wakimasu et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 30, 2766-2766 (1982)