Merck
652768
Sigma-Aldrich
5-溴-3-硝基水杨醛
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BrC6H2(NO2)-2-(OH)CHO
CAS号:
分子量:
246.01
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
solid
mp
125-127 °C
官能基
aldehyde
bromo
nitro
SMILES 字串
[H]C(=O)c1cc(Br)cc(c1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4BrNO4/c8-5-1-4(3-10)7(11)6(2-5)9(12)13/h1-3,11H
InChI 密鑰
YEYPSUQQZNDKDE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)