Merck
652687
Sigma-Aldrich
4-氟-3-甲氧基苯甲醛
97%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$78.20
$78.20
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$78.20
About This Item
线性分子式:
FC6H3(OCH3)CHO
分子量:
154.14
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$78.20
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
97%
表单
solid
mp
58-62 °C (lit.)
官能团
aldehyde
fluoro
SMILES字符串
[H]C(=O)c1ccc(F)c(OC)c1
InChI
1S/C8H7FO2/c1-11-8-4-6(5-10)2-3-7(8)9/h2-5H,1H3
InChI key
NALVGTOMKSKFFV-UHFFFAOYSA-N
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)