About This Item
线性分子式:
13CH2DSCH2CH2CH(NH2)CO2H
CAS号:
分子量:
151.21
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352112
PubChem化学物质编号:
推荐产品
同位素纯度
99 atom % 13C
98 atom % D
表单
solid
旋光性
[α]25/D +23.1°, c = 1 in 1 M HCl
mp
284 °C (dec.) (lit.)
质量偏移
M+2
SMILES字符串
[2H][13CH2]SCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1+1D
InChI key
FFEARJCKVFRZRR-LYCQJCGGSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系客户支持