Merck
650156
Sigma-Aldrich
1-(2-氯-6-氟苄基)哌嗪
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H14ClFN2
分子量:
228.69
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
折射率
n20/D 1.5470 (lit.)
密度
1.202 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Fc1cccc(Cl)c1CN2CCNCC2
InChI
1S/C11H14ClFN2/c12-10-2-1-3-11(13)9(10)8-15-6-4-14-5-7-15/h1-3,14H,4-8H2
InChI 密鑰
PBJVZHBDDDMHIT-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 110 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)