Merck
650102
Sigma-Aldrich
4,5-二甲氧基-2-硝基苯甲腈
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H8N2O4
分子量:
208.17
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
98%
表单
solid
mp
164-168 °C (lit.)
官能团
nitrile
nitro
SMILES字符串
COc1cc(C#N)c(cc1OC)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H8N2O4/c1-14-8-3-6(5-10)7(11(12)13)4-9(8)15-2/h3-4H,1-2H3
InChI key
NQSQQGDTYKGCOT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)