Merck
650072
Sigma-Aldrich
4-(噻吩-3-基)苯酚
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H8OS
CAS号:
分子量:
176.23
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
194-198 °C (lit.)
SMILES字符串
Oc1ccc(cc1)-c2ccsc2
InChI
1S/C10H8OS/c11-10-3-1-8(2-4-10)9-5-6-12-7-9/h1-7,11H
InChI key
OSVHLBAYRTYKBI-UHFFFAOYSA-N
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)