Merck
649414
Sigma-Aldrich
5-[4-(甲硫基)苯基]噻吩-2-羧酸
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H10O2S2
分子量:
250.34
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
220-224 °C (lit.)
SMILES字符串
CSc1ccc(cc1)-c2ccc(s2)C(O)=O
InChI
1S/C12H10O2S2/c1-15-9-4-2-8(3-5-9)10-6-7-11(16-10)12(13)14/h2-7H,1H3,(H,13,14)
InChI key
XESWRPZAGPHDST-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)