Merck
649023
Sigma-Aldrich
N,N′-对苯二亚甲基-双(4-甲氧基苯胺)
97%
别名:
N,N′-(1,4-亚苯基二次甲基)双(4-甲氧基苯胺), N,N′-对苯二亚甲基二对茴香胺, 对苯二甲酸双(4-甲氧基苯胺), 对苯二甲酸双(对茴香胺)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H20N2O2
CAS号:
分子量:
344.41
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
mp
223-227 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1ccc(cc1)\N=C\c2ccc(cc2)\C=N\c3ccc(OC)cc3
InChI
1S/C22H20N2O2/c1-25-21-11-7-19(8-12-21)23-15-17-3-5-18(6-4-17)16-24-20-9-13-22(26-2)14-10-20/h3-16H,1-2H3/b23-15+,24-16+
InChI 密鑰
WHVPISQBOXRCHR-DFEHQXHXSA-N
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)