Merck
648965
Sigma-Aldrich
4-乙酰基-N-(4-甲氧基苯亚甲基)苯胺
97%
别名:
1-(4-(((4-甲氧基苯基)亚甲基)胺基)苯基)乙酮, 4′-((4-Methoxybenzylidene)amino)acetophenone
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3OC6H4CH=NC6H4COCH3
CAS号:
分子量:
253.30
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
solid
mp
122-124 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1ccc(cc1)\C=N\c2ccc(cc2)C(C)=O
InChI
1S/C16H15NO2/c1-12(18)14-5-7-15(8-6-14)17-11-13-3-9-16(19-2)10-4-13/h3-11H,1-2H3/b17-11+
InChI 密鑰
NTBVIRZMEMSQEJ-GZTJUZNOSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)