Merck
648892
Sigma-Aldrich
2,5-二氯苄胺
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H7Cl2N
CAS号:
分子量:
176.04
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
折射率
n20/D 1.579 (lit.)
沸点
74-76 °C/0.1 mmHg (lit.)
密度
1.3172 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
NCc1cc(Cl)ccc1Cl
InChI
1S/C7H7Cl2N/c8-6-1-2-7(9)5(3-6)4-10/h1-3H,4,10H2
InChI key
AKGJLIXNRPNPCH-UHFFFAOYSA-N
象形图
Skull and crossbonesCorrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
储存分类代码
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
>230.0 °F - closed cup
闪点(°C)
> 110 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)