Merck
647128
Sigma-Aldrich
1-(环己基羰基)哌嗪
97%
别名:
环己基-1-哌嗪基甲酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H20N2O
CAS号:
分子量:
196.29
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
84-89 °C (lit.)
SMILES字符串
O=C(C1CCCCC1)N2CCNCC2
InChI
1S/C11H20N2O/c14-11(10-4-2-1-3-5-10)13-8-6-12-7-9-13/h10,12H,1-9H2
InChI key
ZSZROXCAFYZNHE-UHFFFAOYSA-N
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)