Merck
646113
Sigma-Aldrich
3,5-二溴-4-吡啶甲醛
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H3Br2NO
CAS号:
分子量:
264.90
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
118-122 °C (lit.)
官能基
aldehyde
bromo
SMILES 字串
[H]C(=O)c1c(Br)cncc1Br
InChI
1S/C6H3Br2NO/c7-5-1-9-2-6(8)4(5)3-10/h1-3H
InChI 密鑰
WPBYVMDYYFWYAY-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)