主要文件
645931
Sigma-Aldrich
4-[(4-氯-3-甲基苯氧基)甲基]苯硼酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H14BClO3
分子量:
276.52
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
形狀
solid
SMILES 字串
Cc1cc(OCc2ccc(cc2)B(O)O)ccc1Cl
InChI
1S/C14H14BClO3/c1-10-8-13(6-7-14(10)16)19-9-11-2-4-12(5-3-11)15(17)18/h2-8,17-18H,9H2,1H3
InChI 密鑰
OUKUADBAEFEIGP-UHFFFAOYSA-N
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 4
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
  • 从最新的版本中选择一种:
    分析证书(COA)