Merck
645338
Sigma-Aldrich
3-甲酰-5-甲基苯基硼酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H9BO3
分子量:
163.97
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
形狀
solid
SMILES 字串
Cc1cc(C=O)cc(c1)B(O)O
InChI
1S/C8H9BO3/c1-6-2-7(5-10)4-8(3-6)9(11)12/h2-5,11-12H,1H3
InChI 密鑰
IDXLUNCVVBZUEN-UHFFFAOYSA-N
其他說明
含不定量的酸酐
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3