化驗
97%
形狀
solid
mp
95-99 °C (lit.)
SMILES 字串
Brc1cccc2C(=O)CCc12
InChI
1S/C9H7BrO/c10-8-3-1-2-7-6(8)4-5-9(7)11/h1-3H,4-5H2
InChI 密鑰
UVVYFYLSZIMKMC-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2