Merck
642835
Sigma-Aldrich
2-氨基-3-氯-5-硝基苯甲腈
97%
别名:
2-氰基-4-硝基-6-氯苯胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
O2NC6H2(Cl)(NH2)CN
CAS号:
分子量:
197.58
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
如需咨询该产品642835,请联系默克当地办事处或经销商。 联系技术服务部门
方案
97%
表单
solid
mp
183-187 °C (lit.)
官能团
chloro
nitrile
nitro
SMILES字符串
Nc1c(Cl)cc(cc1C#N)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4ClN3O2/c8-6-2-5(11(12)13)1-4(3-9)7(6)10/h1-2H,10H2
InChI key
XVYNBLCPQVDRCH-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)