Merck
642738
Sigma-Aldrich
2-(2-羟基苯基)-1H-苯并咪唑
95%
别名:
2-(1H-Benzimidazole-2-yl)phenol, 2-(1H-Benzimidazole-Z-yl)phenol, 2-(1H-苯并咪唑-2-基)-苯酚
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$236.00
$236.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$236.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H10N2O
CAS号:
分子量:
210.23
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
eCl@ss:
32151902
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$236.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
95%
表单
solid
mp
239-243 °C
SMILES字符串
Oc1ccccc1-c2nc3ccccc3[nH]2
InChI
1S/C13H10N2O/c16-12-8-4-1-5-9(12)13-14-10-6-2-3-7-11(10)15-13/h1-8,16H,(H,14,15)
InChI key
XWXMGTIHBYFTIE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2