Merck
642541
Sigma-Aldrich
2-三丁基甲锡烷基噻唑
97%
别名:
(Thiazol-2-yl)tributylstannane, 2-(Tributylstannyl)-1,3-thiazole, 2-(Tributylstannyl)thiazole, 2-(Tributyltin)thiazole, Tributyl-2-thiazolylstannane
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H29NSSn
分子量:
374.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
折射率
n20/D 1.5200 (lit.)
bp
307-309 °C (lit.)
密度
1.1900 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1nccs1
InChI
1S/3C4H9.C3H2NS.Sn/c3*1-3-4-2;1-2-5-3-4-1;/h3*1,3-4H2,2H3;1-2H;
InChI 密鑰
WUOFQGMXQCSPPV-UHFFFAOYSA-N
相关类别
應用
通过 Stille 交叉偶联反应用于噻唑芳基化的试剂。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 110 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
Tetrahedron Letters, 47, 599-599 (2006)