Merck
642487
Sigma-Aldrich
2-溴噻唑-5-甲酸
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H2BrNO2S
CAS号:
分子量:
208.03
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
182 °C (dec.)
SMILES 字串
OC(=O)c1cnc(Br)s1
InChI
1S/C4H2BrNO2S/c5-4-6-1-2(9-4)3(7)8/h1H,(H,7,8)
InChI 密鑰
BESGTWHUMYHYEQ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)