Merck
642169
Sigma-Aldrich
反-2,4-二氯-β-硝基苯乙烯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Cl2C6H3CH=CHNO2
CAS号:
分子量:
218.04
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
115-119 °C (lit.)
官能团
amine
chloro
nitro
SMILES字符串
[H]\C(=C(\[H])[N+]([O-])=O)c1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C8H5Cl2NO2/c9-7-2-1-6(8(10)5-7)3-4-11(12)13/h1-5H/b4-3+
InChI key
LIWIJBBAMBDXME-ONEGZZNKSA-N
象形图
Exclamation markEnvironment
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)