Merck
641715
Sigma-Aldrich
N-(4,5-二氯-2-硝基苯基)乙酰胺
97%
别名:
4′,5′-二氯-2′-硝基乙酰苯胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H6Cl2N2O3
CAS号:
分子量:
249.05
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀:
solid
化驗:
97%
化驗
97%
形狀
solid
mp
124-128 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=O)Nc1cc(Cl)c(Cl)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6Cl2N2O3/c1-4(13)11-7-2-5(9)6(10)3-8(7)12(14)15/h2-3H,1H3,(H,11,13)
InChI 密鑰
ZEGRPTYRAGSSBH-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)