Merck
640603
Sigma-Aldrich
3-氨基-4-甲基苯甲酸甲酯
97%
别名:
3-氨基-对甲苯甲酸甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H11NO2
CAS号:
分子量:
165.19
Beilstein:
2088611
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
mp
113-117 °C (lit.)
SMILES 字串
COC(=O)c1ccc(C)c(N)c1
InChI
1S/C9H11NO2/c1-6-3-4-7(5-8(6)10)9(11)12-2/h3-5H,10H2,1-2H3
InChI 密鑰
YEPWCJHMSVABPQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3