Merck
640484
Sigma-Aldrich
6-氟-2-甲基喹啉
97%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$119.00
$119.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$119.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H8FN
CAS号:
分子量:
161.18
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$119.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
97%
表单
solid
mp
49-53 °C (lit.)
官能团
fluoro
SMILES字符串
Cc1ccc2cc(F)ccc2n1
InChI
1S/C10H8FN/c1-7-2-3-8-6-9(11)4-5-10(8)12-7/h2-6H,1H3
InChI key
GPIARMSVZOEZCV-UHFFFAOYSA-N
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
>230.0 °F
闪点(°C)
> 110 °C
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)