Merck
640336
Sigma-Aldrich
五溴苄基甲基丙烯酸酯
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H7Br5O2
CAS号:
分子量:
570.69
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
95%
形狀
solid
mp
143-150 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(=C)C(=O)OCc1c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c1Br
InChI
1S/C11H7Br5O2/c1-4(2)11(17)18-3-5-6(12)8(14)10(16)9(15)7(5)13/h1,3H2,2H3
InChI 密鑰
QJCKBPDVTNESEF-UHFFFAOYSA-N
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 4
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
折射率(RI或n)对于光波导和眼科装置等光学应用非常重要。基于其独特的折射率特性和良好的光学透明度,聚合物材料还可用作太阳能电池、显示器和隐形眼镜的抗反射涂层。
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.