Merck
640107
Sigma-Aldrich
5-氨基-2-(三氟甲基)吡啶
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H5F3N2
分子量:
162.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
96%
形狀
solid
mp
39-43 °C (lit.)
SMILES 字串
Nc1ccc(nc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H5F3N2/c7-6(8,9)5-2-1-4(10)3-11-5/h1-3H,10H2
InChI 密鑰
IBOZOWZSXZNIHI-UHFFFAOYSA-N
應用
可通过简便的一锅法合成氮杂吲哚。
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 110 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
访问文档库
Tetrahedron Letters, 46, 2283-2283 (2005)