Merck
639818
Sigma-Aldrich
5-氨基-1-苯基-1H-吡唑-4-羧酸
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H9N3O2
CAS号:
分子量:
203.20
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
mp
183-188 °C (dec.) (lit.)
官能团
carboxylic acid
SMILES字符串
Nc1c(cnn1-c2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C10H9N3O2/c11-9-8(10(14)15)6-12-13(9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,11H2,(H,14,15)
InChI key
BFMGSMOYBHOHGI-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Skin Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)