化驗
97%
形狀
solid
mp
167-171 °C (lit.)
SMILES 字串
[H]\C(=C(\[H])[N+]([O-])=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H7NO3/c10-8-3-1-7(2-4-8)5-6-9(11)12/h1-6,10H/b6-5+
InChI 密鑰
CTJKRKMPTRJAIT-AATRIKPKSA-N
基因資訊
human ... EGFR(1956)