Merck
639036
Sigma-Aldrich
5-溴-4-氟-2-甲基苯胺
97%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$146.00
$146.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$146.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H7BrFN
分子量:
204.04
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$146.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
97%
表单
solid
mp
86-90 °C (lit.)
官能团
bromo
fluoro
SMILES字符串
Cc1cc(F)c(Br)cc1N
InChI
1S/C7H7BrFN/c1-4-2-6(9)5(8)3-7(4)10/h2-3H,10H2,1H3
InChI key
DNCLVDGUXUSPTL-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)