Merck
638498
Sigma-Aldrich
3-氟苯基乙酸酯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H7FO2
CAS号:
分子量:
154.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
折射率
n20/D 1.4800 (lit.)
bp
77-78 °C/13 mmHg (lit.)
密度
1.147 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
fluoro
SMILES 字串
CC(=O)Oc1cccc(F)c1
InChI
1S/C8H7FO2/c1-6(10)11-8-4-2-3-7(9)5-8/h2-5H,1H3
InChI 密鑰
IAWZWMGUTKRLQB-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
168.1 °F - closed cup
閃點(°C)
75.6 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)