Merck
638323
Sigma-Aldrich
4-氟-2-甲基苯甲酸
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
FC6H3(CH3)CO2H
CAS号:
分子量:
154.14
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
如需咨询该产品638323,请联系默克当地办事处或经销商。 联系技术服务部门
方案
95%
表单
solid
mp
168-172 °C (lit.)
官能团
carboxylic acid
fluoro
SMILES字符串
Cc1cc(F)ccc1C(O)=O
InChI
1S/C8H7FO2/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChI key
KDXOONIQRUZGSY-UHFFFAOYSA-N
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)