Merck
634905
Sigma-Aldrich
4′-乙氧基-2′-羟基-3′-甲基苯乙酮
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH2OC6H2(CH3)(OH)COCH3
分子量:
194.23
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
如需咨询该产品634905,请联系默克当地办事处或经销商。 联系客户支持
方案
97%
表单
solid
mp
50-54 °C (lit.)
官能团
ketone
SMILES字符串
CCOc1ccc(C(C)=O)c(O)c1C
InChI
1S/C11H14O3/c1-4-14-10-6-5-9(8(3)12)11(13)7(10)2/h5-6,13H,4H2,1-3H3
InChI key
JZJNFRYRYWLJBP-UHFFFAOYSA-N
象形图
Skull and crossbones
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)