Merck
634883
Sigma-Aldrich
5-溴-2-甲氧基嘧啶
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H5BrN2O
CAS号:
分子量:
189.01
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
55.5-59.5 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1ncc(Br)cn1
InChI
1S/C5H5BrN2O/c1-9-5-7-2-4(6)3-8-5/h2-3H,1H3
InChI 密鑰
DWVCZDMMGYIULX-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves