Merck
634824
Sigma-Aldrich
4-(甲硫基)苯甲酰氯
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H7ClOS
CAS号:
分子量:
186.66
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
95%
表单
solid
mp
52-56 °C (lit.)
SMILES字符串
CSc1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C8H7ClOS/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5H,1H3
InChI key
MIEJPWILCQAQKT-UHFFFAOYSA-N
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
>230.0 °F - closed cup
闪点(°C)
> 110 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)