Merck
633747
Sigma-Aldrich
5-苯基-1H-吡唑-4-羧酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H8N2O2
CAS号:
分子量:
188.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solid
mp
278 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
OC(=O)c1cn[nH]c1-c2ccccc2
InChI
1S/C10H8N2O2/c13-10(14)8-6-11-12-9(8)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H,11,12)(H,13,14)
InChI 密鑰
LGTJKUYVFSBOMC-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)