Merck
631957
Sigma-Aldrich
2,3-二氢苯并呋喃-5-甲醛
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H8O2
CAS号:
分子量:
148.16
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
折射率
n20/D 1.6000 (lit.)
沸点
88-89 °C/0.1 mmHg (lit.)
密度
1.177 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
aldehyde
SMILES字符串
O=Cc1ccc2OCCc2c1
InChI
1S/C9H8O2/c10-6-7-1-2-9-8(5-7)3-4-11-9/h1-2,5-6H,3-4H2
InChI key
WEBVDBDZSOJGPB-UHFFFAOYSA-N
象形图
Health hazard
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Resp. Sens. 1
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
>230.0 °F - closed cup
闪点(°C)
> 110 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)