Merck
630683
Sigma-Aldrich
6-甲基硫代苯并二氢吡喃-4-酮
97%
别名:
6-甲基苯并噻喃-4(4H)-酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H10OS
CAS号:
分子量:
178.25
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
solid
mp
41-45 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1ccc2SCCC(=O)c2c1
InChI
1S/C10H10OS/c1-7-2-3-10-8(6-7)9(11)4-5-12-10/h2-3,6H,4-5H2,1H3
InChI 密鑰
BYWVVMGBFKFYMY-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 110 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)