Merck
630438
Sigma-Aldrich
三乙氧基[4-(三氟甲基)苯基]硅烷
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CF3C6H4Si(OC2H5)2
分子量:
308.37
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
化驗
97%
折射率
n20/D 1.436 (lit.)
bp
90-91 °C/0.2 mmHg (lit.)
密度
1.098 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCO[Si](OCC)(OCC)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C13H19F3O3Si/c1-4-17-20(18-5-2,19-6-3)12-9-7-11(8-10-12)13(14,15)16/h7-10H,4-6H2,1-3H3
InChI 密鑰
PBTDWUVVCOLMFE-UHFFFAOYSA-N
應用
硅类亲核试剂,具有钯催化交叉偶联反应活性。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F
閃點(°C)
110 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
Denmark, S. E.; Ober, M. H.
Aldrichimica Acta, 36, 75-75 (2003)