Merck
630136
Sigma-Aldrich
聚(2,2,3,3,3-五氟丙基丙烯酸酯)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C6H5F5O2)n
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
NACRES:
NA.23
折射率
n20/D 1.3890 (lit.)
轉變溫度
Tg -26 °C(lit.)
溶解度
DMSO: soluble
NMP: soluble
THF: soluble
methylene chloride: soluble
密度
1.446 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
低折射率聚合物,用于光波导中的熔覆层。透明、低表面张力聚合物。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 110 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
折射率(RI或n)对于光波导和眼科装置等光学应用非常重要。基于其独特的折射率特性和良好的光学透明度,聚合物材料还可用作太阳能电池、显示器和隐形眼镜的抗反射涂层。
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.